Learn More
Eau de brome, saturée, Chem-Lab
Code produit 13278293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
GVB
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13278293 1 L GVB 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13278293 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL02.0211.1000
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Solution de brome saturée pour une utilisation en laboratoire, ASTM-D-129
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromine
CAS 7726-95-6
Formule moléculaire Br
Numéro UN UN1744
Synonyme bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
Clé InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Br-]
Nom IUPAC brome moléculaire
Poids moléculaire (g/mol) 79.91
CID PubChem 24408
ChEBI CHEBI:29224
Poids de la formule 159,81g/mol
Conditionnement GVB
Densité 1.02g/mL
Quantité 1 L
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromine water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Bromine