Learn More
Bromkresolgrün pour papier indicateur PANPEHA, Honeywell Fluka™
Code produit 17224956 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2,5 l
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17224956 2,5 l 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17224956 Fournisseur Honeywell Fluka Code fournisseur 346562.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromkresolgrün
Point de fusion -115°C (The physical data is that of the main component)
Point d’ébullition 78°C to 79°C (1013 hPa) (The physical data is that of the main component)
Numéro UN UN1170
Quantité 2,5 l
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromkresolgrün für PANPEHA-Indikatorpapier
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, butanone, Bromocresol green