Learn More
α-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10295140 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10295140 5 g Flacon en verre 5g
10502161 10 g Flacon en verre 10g
10219313 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10295140 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 146330050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1765-40-8 | C7H2BrF5 | 260.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1765-40-8
Numéro MDL MFCD00000299
Clé InChI XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl bromide, pentafluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, 1-bromomethylpentafluorobenzene, alpha-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, bromomethyl pentafluorobenzene, benzene, bromomethyl pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzylbromide, pfbbr, pentafluorobenzylbromide
CID PubChem 74484
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzène
SMILES C(C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 19.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.7200g/mL
Point d’ébullition 174.0°C to 175.0°C
Point d’éclair 82°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H2BrF5
Formule linéaire C6F5CH2Br
Indice de réfraction 1.4700 to 1.4720
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.72
Poids moléculaire (g/mol) 260.989
Poids de la formule 260.98
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • a-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.