Learn More
α-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10502161 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10502161 10 g Flacon en verre 10g
10295140 5 g Flacon en verre 5g
10219313 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10502161 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 146330100
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1765-40-8 | C7H2BrF5 | 260.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1765-40-8
Numéro MDL MFCD00000299
Clé InChI XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl bromide, pentafluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, 1-bromomethylpentafluorobenzene, alpha-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, bromomethyl pentafluorobenzene, benzene, bromomethyl pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzylbromide, pfbbr, pentafluorobenzylbromide
CID PubChem 74484
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzène
SMILES C(C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 19.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.7200g/mL
Point d’ébullition 174.0°C to 175.0°C
Point d’éclair 82°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H2BrF5
Formule linéaire C6F5CH2Br
Indice de réfraction 1.4700 to 1.4720
Quantité 10 g
Gravité spécifique 1.72
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids moléculaire (g/mol) 260.98
Poids de la formule 260.98
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • a-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.