Learn More
Acide bromo-2,3,4-tri-O-benzoyl-α-D-glucuronique méthyle, TRC
Code produit 30345781
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30345781 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30345781 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB688353100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromo-2,3,4-tri-O-benzoyl-a-D-glucuronic Acid Methyl Ester
CAS 103674-69-7
Formule moléculaire C28 H23 Br O9
Quantité 100 mg
Synonyme 2,3,4-Tri-O-Benzoyl-5-Bromo-α-D-Glucuronic Acid Methyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C28H23BrO9/c1-34-28(33)23-21(37-26(31)18-13-7-3-8-14-18)20(36-25(30)17-11-5-2-6-12-17)22(24(29)35-23)38-27(32)19-15-9-4-10-16-19/h2-16,20-24H,1H3/t20-,21-,22+,23-,24-/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H]1OC(=O)c4ccccc4
Nom IUPAC méthyl (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-tribenzoyloxy-6-bromooxane-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 583.38
Poids de la formule 582.0525