Learn More
Acide bromo-2,3,4-tri-O-benzoyl-α-D-glucuronique méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bromo-2,3,4-tri-O-benzoyl-a-D-glucuronic Acid Methyl Ester |
| CAS | 103674-69-7 |
| Formule moléculaire | C28 H23 Br O9 |
| Quantité | 200 mg |
| Synonyme | 2,3,4-Tri-O-Benzoyl-5-Bromo-α-D-Glucuronic Acid Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C28H23BrO9/c1-34-28(33)23-21(37-26(31)18-13-7-3-8-14-18)20(36-25(30)17-11-5-2-6-12-17)22(24(29)35-23)38-27(32)19-15-9-4-10-16-19/h2-16,20-24H,1H3/t20-,21-,22+,23-,24-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H]1OC(=O)c4ccccc4 |
| Nom IUPAC | méthyl (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-tribenzoyloxy-6-bromooxane-2-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 583.38 |
| Poids de la formule | 582.0525 |