Learn More
α-bromo-m-tolunitrile, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10091940 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10091940 10 g Flacon en verre 10g
10128003 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10091940 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 163510100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 28188-41-2 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28188-41-2
Formule moléculaire C8H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 196.05
Numéro MDL MFCD00001809
Clé InChI CVKOOKPNCVYHNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromomethyl benzonitrile, 3-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-m-tolunitrile, m-cyanobenzyl bromide, benzonitrile, 3-bromomethyl, m-bromomethyl benzonitrile, alpha-bromo-m-toluonitrile, m-tolunitrile, .alpha.-bromo, a-bromo-m-tolunitrile, 3-bromomethyl-benzonitrile
CID PubChem 97249
Nom IUPAC 3-(bromométhyl)benzonitrile
SMILES BrCC1=CC=CC(=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Bromo-m-tolunitrile
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 92°C to 97°C
Couleur Beige à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2C6H4CN
Quantité 10 g
Beilstein 09, II, 326
Poids de la formule 196.05
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • a-Bromo-m-tolunitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.