Learn More
Bromo-Peg3-Bromure, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bromo-Peg3-Bromide |
| CAS | 31255-10-4 |
| Formule moléculaire | C6H12O2Br2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Ethane, 1,2-Bis(2-Bromoethoxy)- |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12Br2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-6H2 |
| SMILES | BrCCOCCOCCBr |
| Nom IUPAC | 1,2-bis(2-bromoéthoxy)étane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 275.96 |
| Poids de la formule | 273.9204 |