Learn More
α’-bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10740781 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10740781 5 g Flacon en verre 5g
10351194 1 g Flacon en verre 1g
10678444 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10740781 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 312990050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 402-49-3 | C8H6BrF3 | 239.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 402-49-3
Formule moléculaire C8H6BrF3
Poids moléculaire (g/mol) 239.04
Numéro MDL MFCD00000403
Clé InChI IKSNDOVDVVPSMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethylbenzyl bromide, 4-bromomethyl benzotrifluoride, p-trifluoromethylbenzyl bromide, 4-trifluoromethyl benzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzylbromide, p-trifluoromethyl benzyl bromide, alpha'-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene
CID PubChem 123062
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-4-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau α'-Bromo-α, α, α-trifluoro-p-xylene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 30°C to 34°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.5400g/mL
Point d’ébullition 65°C to 69°C (5.0 mmHg)
Point d’éclair 88°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3C6H4CH2Br
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.54
Poids de la formule 239.04
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche