Learn More
Acide bromacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11467017 1000 g 1000g
11477017 250 g 250g
11487017 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11467017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14403.0B
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 79-08-3 | C2H3BrO2 | 138.948 g/mol
Bromoacetic acid is used in organic synthesis and as an alkylating agent. It is also used as a biochemical for proteomics research. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyes and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide bromoacétique est utilisé dans la synthèse organique et comme agent alkylant. Il est également utilisé comme biochimique pour la recherche protéomique. Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les colorants et les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il est de nature hygroscopique et sensible à la lumière et à l’air. Manipuler et conserver sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-08-3
Formule moléculaire C2H3BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 138.948
Numéro MDL MFCD00002678
Clé InChI KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromoacetic acid, monobromoacetic acid, bromoethanoic acid, acetic acid, bromo, to ntu, bromoacetate ion, acide bromacetique, 2-bromoacetyl group, 2-bromoethanoic acid, acetic acid, 2-bromo
CID PubChem 6227
Nom IUPAC Acide 2-bromacétique
SMILES C(C(=O)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromoacetic acid
Point de fusion 44°C to 49°C
Densité 1.93
Point d’ébullition 207°C to 209°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Pungent
Formule linéaire BrCH2CO2H
Quantité 1000 g
Numéro UN UN3425
Beilstein 506167
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,1400
Informations sur la solubilité Soluble in water, alcohol
Poids de la formule 138.95
Pourcentage de pureté ≥98%