Learn More
Acide bromoacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10112420 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Seau en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10112420 1 kg Flacon en verre 1kg
10316360 250 g Flacon en verre 250g
10216883 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
13498298 10 kg Seau en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10112420 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 106570010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    133.00€ / 1kg
    Économisez 4.00€
    2% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 79-08-3 | C2H3BrO2 | 138.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-08-3
Formule moléculaire C2H3BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 138.95
Numéro MDL MFCD00002678
Clé InChI KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromoacetic acid, monobromoacetic acid, bromoethanoic acid, acetic acid, bromo, to ntu, bromoacetate ion, acide bromacetique, 2-bromoacetyl group, 2-bromoethanoic acid, acetic acid, 2-bromo
CID PubChem 6227
Nom IUPAC Acide 2-bromacétique
SMILES C(C(=O)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromoacetic acid
Point de fusion 49.0°C to 51.0°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.9300g/mL
Point d’ébullition 208.0°C
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2CO2H
Quantité 1 kg
Beilstein 02,213
Merck Index 15,1407
Gravité spécifique 1.93
Informations sur la solubilité Solubility in water: 900g/100mL (25°C). Other solubilities:g/100g(25°C): methanol-900,ether-735,benzene-308,carbon tetrachloride-168,soluble in acetone and alcohol,practically insoluble in n-heptane
Poids de la formule 138.95
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Masse cristalline ou poudre cristalline, flocons, cristaux et/ou morceaux