Learn More
Acide bromoacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10316360 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Seau en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10316360 250 g Flacon en verre 250g
10112420 1 kg Flacon en verre 1kg
10216883 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
13498298 10 kg Seau en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10316360 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 106572500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.55€
    51.00€ / 250g
    Économisez 1.55€
    2% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 79-08-3 | C2H3BrO2 | 138.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-08-3
Formule moléculaire C2H3BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 138.95
Numéro MDL MFCD00002678
Clé InChI KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromoacetic acid, monobromoacetic acid, bromoethanoic acid, acetic acid, bromo, to ntu, bromoacetate ion, acide bromacetique, 2-bromoacetyl group, 2-bromoethanoic acid, acetic acid, 2-bromo
CID PubChem 6227
Nom IUPAC Acide 2-bromacétique
SMILES C(C(=O)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromoacetic acid
Point de fusion 49.0°C to 51.0°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.9300g/mL
Point d’ébullition 208.0°C
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2CO2H
Quantité 250 g
Beilstein 02,213
Merck Index 15,1407
Gravité spécifique 1.93
Informations sur la solubilité Solubility in water: 900g/100mL (25°C). Other solubilities:g/100g(25°C): methanol-900,ether-735,benzene-308,carbon tetrachloride-168,soluble in acetone and alcohol,practically insoluble in n-heptane
Poids de la formule 138.95
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Masse cristalline ou poudre cristalline, flocons, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromoacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.