Learn More
Ester N-hydroxysuccinimide d’acide bromoacétique, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10122774 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10122774 250 mg Flacon en verre 250mg
10594954 1 g Flacon en verre 1g
11915591 5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10122774 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 427782500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 42014-51-7 | C6H6BrNO4 | 236.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42014-51-7
Formule moléculaire C6H6BrNO4
Poids moléculaire (g/mol) 236.02
Numéro MDL MFCD00058571
Clé InChI NKUZQMZWTZAPSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-succinimidyl bromoacetate, bromoacetic acid n-hydroxysuccinimide ester, 1-bromoacetyl oxy pyrrolidine-2,5-dione, 2,5-dioxoazolidinyl 2-bromoacetate, bromoacetic acid n-succinimidyl ester, pubchem11830, n-succinimidylbromoacetate, n-bromoacetoxy succinimide, bicl212, n-hydroxysuccinimide bromoacetate
CID PubChem 3565210
Nom IUPAC (2,5-dioxopyrrolidine-1-yl) 2-bromoacétate
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 88% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Poids de la formule 236.02
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.