Learn More
Anhydride bromoacétique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10244884 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10244884 5 g Flacon en verre 5g
10788425 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10244884 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 426700050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13094-51-4 | C4H4Br2O3 | 259.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13094-51-4
Formule moléculaire C4H4Br2O3
Poids moléculaire (g/mol) 259.87
Numéro MDL MFCD00045041
Clé InChI FUKOTTQGWQVMQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromoacetic anhydride, 2-bromoacetic anhydride, acetic acid, 2-bromo-,1,1'-anhydride, 2-bromoacetyl 2-bromoacetate, bromoaceticanhydride, acetic acid, bromo-, anhydride
CID PubChem 4259817
Nom IUPAC (2-bromoacétyl)2-bromoacétate
SMILES C(C(=O)OC(=O)CBr)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromoacetic anhydride
Point de fusion 40°C to 44°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (ex Br) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2C(=O)OC(=O)CH2Br
Quantité 5 g
Poids de la formule 259.87
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide