Learn More
Bromure de bromoacétyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10448820 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10448820 100 mL Flacon en verre 100mL
10336360 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10448820 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 106601000
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 598-21-0 | C2H2Br2O | 201.85 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 598-21-0
Formule moléculaire C2H2Br2O
Poids moléculaire (g/mol) 201.85
Numéro MDL MFCD00000115
Clé InChI LSTRKXWIZZZYAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromoacetyl bromide, acetyl bromide, bromo, bromoacetylbromide, acetyl bromide, 2-bromo, bromo acetyl bromide, ccris 9090, bromoacetic acid bromide, bromacetylbromide, bromacetyl bromide, bromoactyl bromide
CID PubChem 61147
Nom IUPAC 2-bromure de bromacétyle
SMILES C(C(=O)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromoacetyl bromide
Note relative au nom 98+%
Couleur Blanc
Densité 2.3100g/mL
Point d’ébullition 147°C to 150°C
Point d’éclair >105°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2COBr
Indice de réfraction 1.5450 to 1.547
Quantité 100 mL
Beilstein 02, 215
Gravité spécifique 2.31
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: solulbe in acetone,carbontetrachloride
Poids de la formule 201.85
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromoacetyl bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.