Learn More
Bromure de bromoacétyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11385269
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11385269 25 g 25g
11395269 100 g 100g
11305279 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11385269 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19580.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 598-21-0 | C2H2Br2O | 201.845 g/mol
Bromoacetyl bromide is widely used in the synthesis of fine chemicals, agrochemicals, dyes and pharmaceuticals. As an acylating agent, it reacts with 10H-phenothiazine to give 10-bromoacetyl-10H-phenothiazine. Similarly, it is also involved in the preparation of bromoactylated starch which is a biodegradable thermoplastic copolymer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de bromoacétyle est largement utilisé dans la synthèse des produits chimiques fins, des produits agrochimiques, des colorants et des produits pharmaceutiques. En tant qu’agent acylant, il réagit avec le 10H-phénothiazine pour donner du 10-bromoacétyl-10H-phénothiazine. De même, il est également impliqué dans la préparation de l’amidon bromoactylé qui est un copolymère thermoplastique biodégradable.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Hydrolyse facilement. Incompatible avec les agents oxydants forts, les alcools et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 598-21-0
Formule moléculaire C2H2Br2O
Poids moléculaire (g/mol) 201.845
Numéro MDL MFCD00000115
Clé InChI LSTRKXWIZZZYAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromoacetyl bromide, acetyl bromide, bromo, bromoacetylbromide, acetyl bromide, 2-bromo, bromo acetyl bromide, ccris 9090, bromoacetic acid bromide, bromacetylbromide, bromacetyl bromide, bromoactyl bromide
CID PubChem 61147
Nom IUPAC 2-bromure de bromacétyle
SMILES C(C(=O)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromoacetyl bromide
Densité 2.324
Point d’ébullition 147°C to 150°C
Point d’éclair >105°C (221°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.546
Quantité 25 g
Numéro UN UN2513
Beilstein 605440
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 201.86
Pourcentage de pureté 98%