Learn More
Bromobenzène-2,4,6-d3, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bromobenzene-2,4,6-D3 |
| CAS | 13122-41-3 |
| Formule moléculaire | C6 D3 H2 Br |
| Quantité | 0.5 g |
| Synonyme | Benzene-1,3,5-d3, 2-bromo- (8 CI, 9 CI, ACI), 2-Bromobenzene-1,3,5-d3 (ACI), Benzene-1,3,5-d3, bromo- (6 CI, 7 CI), 2,4,6-d3-Bromobenzene, Bromobenzene-2,4,6-d3, Bromobenzene-2,4,6-D3 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i1D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1cc([2 H])c(Br)c([2 H])c1 |
| Nom IUPAC | 2-bromo-1,3,5-trideuterobenceno |
| Poids moléculaire (g/mol) | 160.0264 |
| Poids de la formule | 158.9763 g/mol |
| Afficher plus |