Learn More
Bromobenzène, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11350320 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11350320 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10599810 250 mL Flacon en verre 250mL
10589810 1 L Flacon en verre 1L
13408308 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11350320 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 106680025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 108-86-1 | C6H5Br | 157.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-86-1
Formule moléculaire C6H5Br
Poids moléculaire (g/mol) 157.01
Numéro MDL MFCD00000055
Clé InChI QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene, bromo, monobromobenzene, phenyl bromide, bromo-benzene, 1-bromobenzene, phbr, bromo benzene, 4-bromobenzene, unii-co4d5j547l, hsdb 47
CID PubChem 7961
ChEBI CHEBI:3179
Nom IUPAC bromobenzène
SMILES BrC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromobenzene
Point de fusion -31.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.4900g/mL
Point d’ébullition 156.0°C
Point d’éclair 51°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5Br
Indice de réfraction 1.5580 to 1.5600
Quantité 2.5 L
Beilstein 05,206
Merck Index 15,1413
Gravité spécifique 1.49
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: 10.4g/100g alcohol (25 c),71.3g/100g ether (25 c),miscible with chloroform and benzene
Viscosité 1.124 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 157.01
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.