Learn More
Bromobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440243
Change view
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11440243 10,000 g 10000g
11420243 500 g 500g
11430243 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440243 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11407.0C
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 108-86-1 | C6H5Br | 157.01 g/mol
Bromobenzene is used as solvent in organic synthesis. It is used to prepare the phenylmagnesium bromide, a Grignard reagent, an intermediate in the preparation of benzoic acid by reacting with carbon dioxide. It is a precursor for making phencyclidine. It is useful for the introduction of phenyl group through palladium-catalyzed coupling reactions viz. the Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromobenzène est utilisé comme solvant dans la synthèse organique. Il est utilisé dans la préparation du bromure de phénylmagnésium, un réactif de Grignard, un intermédiaire dans la préparation de l’acide benzoïque en réagissant avec le dioxyde de carbone. C’est un précurseur dans la fabrication de phencyclidine. Il est utile dans l’introduction du groupe phényl par le biais de réactions de couplage catalysées par le palladium, à savoir la réaction de Suzuki.
Solubilité
Miscible avec l’éther diéthylique, l’alcool, le tétrachlorure de carbone, le chloroforme et le benzène.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Évitez l’inhalation de la vapeur ou des fines gouttes. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-86-1
Formule moléculaire C6H5Br
Poids moléculaire (g/mol) 157.01
Numéro MDL MFCD00000055
Clé InChI QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene, bromo, monobromobenzene, phenyl bromide, bromo-benzene, 1-bromobenzene, phbr, bromo benzene, 4-bromobenzene, unii-co4d5j547l, hsdb 47
CID PubChem 7961
ChEBI CHEBI:3179
Nom IUPAC bromobenzène
SMILES BrC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromobenzene
Point de fusion -31°C
Densité 1.492
Point d’ébullition 155°C to 156°C
Point d’éclair 51°C (123°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.559
Quantité 10,000 g
Numéro UN UN2514
Beilstein 1236661
Merck Index 14,1406
Informations sur la solubilité Miscible with diethyl ether,alcohol,carbon tetrachloride,chloroform and benzene.
Poids de la formule 157.02
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Bromobenzene