Learn More
Bromobenzène-d5, pour RMN, 99,5 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16318196 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 ml
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16318196 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16318196 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 321230100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromobenzene-d5
Densité 1,5500 g/ml
Point d’éclair 51°C
Indice de réfraction 1,5568
Gravité spécifique 1,55
Quantité 10 ml
CAS 4165-57-5
Point d’ébullition 53,0 °C (23,0 mmHg)
Formule moléculaire C6H5Br
Formule linéaire C6D5Br
Numéro MDL MFCD00000056
Beilstein 05, III, 561
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: insoluble.
Clé InChI QARVLSVVCXYDNA-RALIUCGRSA-N
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Br)C([2H])=C1[2H]
Nom IUPAC 1-bromo(²H₅)benzene
Poids moléculaire (g/mol) 162.04
Poids de la formule 162.06
Qualité RMN