Learn More
Bromobenzene-d5, for NMR, 99+% atom D, ACROS Organics™
Code produit 10133810 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10133810 5 mL Flacon en verre 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10133810 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 174730050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromobenzene-d5
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99+ atom % D
Deutérium (D) 99.0% min.
Conditionnement Flacon en verre
Eau 0.1% max. (Coulometric)
Quantité 5 mL
CAS 4165-57-5
Formule moléculaire C6H5Br
Formule linéaire C6D5Br
Numéro MDL MFCD00000056
Beilstein 05, III, 561
Synonyme bromobenzene-d5, bromo 2h5 benzene, 1-bromo 2 h? benzene, bromobenzene d5, benzene-d5, bromo, 1-bromo 2h5 benzene, c6d5br, bromobenzene-d5, 99.5 atom % d, bromobenzene-d5, reagent grade, >=99 atom % d cp
Clé InChI QARVLSVVCXYDNA-RALIUCGRSA-N
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Br)C([2H])=C1[2H]
Nom IUPAC 1-bromo(²H₅)benzene
Poids moléculaire (g/mol) 162.04
CID PubChem 2723968
Poids de la formule 162.06
Qualité NMR