Learn More
Bromobimane, MedChemExpress
Code produit 16422768
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16422768 10 mg
16402526 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16422768 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100041
MedChemExpress Bromobimane is essentially nonfluorescent and converts into fluorescent products when reacts with small thiols.
Bromobimane is essentially nonfluorescent and converts into fluorescent products when reacts with small thiols.
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromobimane
CAS 71418-44-5
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H11BrN2O2
Synonyme Monobromobimane
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 86.6 mg/mL (319.43 mM)
SMILES O=C1N(C(C(C)=C2C)=O)N2C(CBr)=C1C
Poids moléculaire (g/mol) 271.11
Poids de la formule 271.11
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Couleur Jaune
Quantité 10 mg
Forme physique Solide