Learn More
Bromochloronitrométhane (>85 %), TRC
Code produit 30134873
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134873 2.5 mg 2.50mg
30137384 5 mg 5mg
17984095 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134873 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6823652.5MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135531-25-8
Formule moléculaire C H Br Cl N O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.38
Synonyme Bromochloronitromethane
Nom IUPAC Bromo-chloro-nitrométhane
SMILES [O-][N+](=O)C(Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromochloronitromethane
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/CHBrClNO2/c2-1(3)4(5)6/h1H
Poids de la formule 172.8879