Learn More
Bromochloronitrométhane (>85 %), TRC
Code produit 30137384
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137384 5 mg 5mg
30134873 2.5 mg 2.50mg
17984095 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137384 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6823655MG
 Article restreint
Expédition estimée: 18-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135531-25-8
Formule moléculaire C H Br Cl N O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.38
Synonyme Bromochloronitromethane
Nom IUPAC Bromo-chloro-nitrométhane
SMILES [O-][N+](=O)C(Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromochloronitromethane
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/CHBrClNO2/c2-1(3)4(5)6/h1H
Poids de la formule 172.8879