Learn More
α-Bromocinnamaldéhyde, 98%, Thermo Scientific™
Code produit 10295550 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10295550 250 g Flacon en verre 250g
10741831 50 g Flacon en verre 50g
11964801 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10295550 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 171272500
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 5443-49-2
Clé InChI WQRWNOKNRHCLHV-TWGQIWQCSA-N
Synonyme alpha-bromocinnamaldehyde, 2-bromo-3-phenylacrylaldehyde, alphabrocine, 2-bromo-3-phenyl-2-propenal, bromocinnamal, alpha-bromocinnamic aldehyde, ccris 3924, b 37 van, 2-propenal, 2-bromo-3-phenyl, cinnamaldehyde, alpha-bromo
CID PubChem 5369403
Nom IUPAC (Z)-2-bromo-3-phénylprop-2-enal
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=C(C=O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Bromocinnamaldehyde
Point de fusion 68.0°C to 72.0°C
Couleur De jaune à ocre
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H7BrO
Formule linéaire C6H5CH=C(Br)CHO
Quantité 250 g
Beilstein 07,358
Poids moléculaire (g/mol) 211.06
Poids de la formule 211.06
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • a-Bromocinnamaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement