Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vert de bromocrésol
Code produit 11448966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11448966 25 g 25g
11438966 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11448966 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A17090.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.88€
    119.65€ / 25g
    Économisez 27.23€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 76-60-8 | C21H14Br4O5S | 698.014 g/mol
Bromocresol Green is a pH sensitive indicator used in the growth medium for microorganisms and titrations. It is useful in various colorimetric detection studies and as an actively tracking dye for DNA agarose gel electrophoresis. It acts as an inhibitor of prostaglandin E2 transport protein. It is also used in TLC for visualizing compounds containing functional groups having pKa less than 5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le vert de bromocrésol est un indicateur sensible au pH utilisé dans le milieu de croissance pour les micro-organismes et les titrations. Il est utile dans diverses études de détection colorimétrique et comme colorant de suivi d’activité pour l’électrophorèse sur gel d’agarose de l’ADN. Il agit comme un inhibiteur de la protéine de transport de la prostaglandine E2. Il est également utilisé dans la TLC pour visualiser les composés contenant des groupes fonctionnels dont le pKa est inférieur à 5.
Solubilité
Soluble dans le benzène, l’éthanol et l’éther diéthylique. Modérément soluble dans l’eau.
Remarques
Intervalle de transition : pH 3,8 (jaune) à pH 5,4 (bleu) Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-60-8
Formule moléculaire C21H14Br4O5S
Poids moléculaire (g/mol) 698.014
Numéro MDL MFCD00005874
Clé InChI FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Bromcresol Green
CID PubChem 6451
Nom IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-méthylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-méthylphénol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromocresol Green
Point de fusion ∼225°C (decomposition)
Beilstein 372527
Merck Index 14,1386
Informations sur la solubilité Soluble in benzene,ethanol and diethyl ether. Sparingly soluble in water.
Quantité 25 g
Poids de la formule 698.02