Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vert bromocrésol, ACS
Code produit 15416799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15416799 25 g 25g
15406799 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15416799 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J65225.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.70€
    112.65€ / 25g
    Économisez 25.05€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 76-60-8 | C21H14Br4O5S | 698.014 g/mol
Bromocresol Green is used in a variety of colorimetric detection technologies. It is used as a tracking dye for DNA agarose gel electrophoresis, in protein determinations and in charge-transfer complexation processes. In TLC, it is used for visualization of the compounds with functional groups whose pKa is below 5.0. And it is ready-to-use spray and dip reagent for chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le vert de bromocrésol est utilisé dans diverses technologies de détection colorimétriques. Il est utilisé comme colorant de suivi pour l’électrophorèse sur gel d’agarose d’ADN, dans les déterminations de protéines et dans les processus de complexation par transfert de charge. Dans le TLC, il est utilisé pour la visualisation des composés avec des groupes fonctionnels dont le pKa est inférieur à 5,0. Il est également prêt à l’emploi et réactif à tremper pour chromatographie.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, la cellosolve de méthyle.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-60-8
Formule moléculaire C21H14Br4O5S
Poids moléculaire (g/mol) 698.014
Numéro MDL MFCD00005874
Clé InChI FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6451
Nom IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-méthylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-méthylphénol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromocresol Green
Point de fusion 225°C (decomposition)
Beilstein 372527
Merck Index 14,1386
Couleur Marron à jaune
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,methyl cellosolve.
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 698.04
Qualité ACS