Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vert bromocrésol, réactif ACS
Code produit 10740672 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10740672 10 g Flacon en verre 10g
10453541 1 g Flacon en verre -
10675861 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10740672 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 402930100
 Article restreint
Expédition estimée: 28-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 76-60-8 | C21H14Br4O5S | 698.014 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 76-60-8
Formule moléculaire C21H14Br4O5S
Poids moléculaire (g/mol) 698.014
Numéro MDL MFCD00005874
Clé InChI FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, BCG, 3', 3'', 5'
CID PubChem 6451
Nom IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-méthylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-méthylphénol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Bromocresol Green
Clarity Passes Test
Merck Index 15, 1393
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 698.01
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Intervalle de transition visuelle from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Couleur Beige à marron
Quantité 10 g
Forme physique Poudre
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.