Learn More
Indicateur vert de bromocrésol, Réag. Ph. Eur., Solstice
Code produit 15693840
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15693840 25 g Flacon en verre 25g
15603850 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15693840 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 3274225G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.00€
    263.98€ / 25g
    Économisez 48.02€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Reag. Ph. Eur.
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-60-8
Formule moléculaire C21H14Br4O5S
Poids moléculaire (g/mol) 698.014
Numéro MDL MFCD00005875
Clé InChI FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, Bromocresol Blue
CID PubChem 6451
Nom IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-méthylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-méthylphénol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromocresol green indicator
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
% max. CAS 100.0000%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C19H10Br4O5S
Beilstein 372527
Couleur Marron
Quantité 25 g
Poids de la formule 698.01
Pourcentage de pureté 100%
Qualité Ph.Eur.