Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vert de bromocrésol, pur
Code produit 10498870 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10498870 25 g Flacon en verre 25g
10521211 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10498870 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 151310250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Vert de bromocrésol, C21H14Br4O5S, numéro CAS-76-60-8, 3’, 3’’, 5’, 3’,3’’,5’,5’’-tétrabromo-m-cresolsulfonéphaléine, BCG, 5 g, marron, 200-972-8, 698,01, pur, avertissement, déclaration GHS H :Peut irriter les voies respiratoires.Provoque une irritation cutanée.Provoque une irritation oculaire grave.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-60-8
Formule moléculaire C21H14Br4O5S
Poids moléculaire (g/mol) 698.014
Numéro MDL MFCD00005874
Clé InChI FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, BCG, 3', 3'', 5'
CID PubChem 6451
Nom IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-méthylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-méthylphénol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromocresol Green
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Extinction spécifique 600 min. (617nm, in buffer)
Intervalle de transition visuelle from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Merck Index 15, 1393
Couleur Marron
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in benzene, ethanol (30g/L), very soluble in diethyl ether and ethyl acetate
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 698.01
Qualité Pures