Learn More
Vert de bromocrésol, pur, niveau indicateur, Fisher Chemical
Code produit 10355170 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10355170 1 g 1g
10223900 5 g 5g
10263180 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10355170 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur B/4320/43
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 225°C
CAS 76-60-8
Formule moléculaire C21H14Br4O5S
Numéro MDL 5874
Poids de la formule 698.01g/mol
Conditionnement Cuve en verre
Couleur Beige
Quantité 1 g
Forme physique Poudre