Learn More
Vert de bromocrésol, pur, solution 0,04 %, indicateur de niveau, Fisher Chemical
Code produit 10101760 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10101760 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10101760 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur B/4320L/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion -15°C
CAS 76-60-8
Numéro MDL 5874
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 500 ml
Forme physique Liquide