Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium vert de bromocrésol, sol. Aq. 0,04 % p/v
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bromocresol Green sodium salt |
| Concentration | 0.04% w/v aq. soln. |
| Poids de la formule | 720.01 |
| Couleur | Vert |
| Quantité | 500 mL |
| Forme physique | Liquide |