Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vert de bromocrésol, sel de sodium
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsBeschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Bromocresol Green, sodium salt |
| Note relative au nom | Pure |
| Clarity | Passes Test |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Intervalle de transition visuelle | from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue) |
| Couleur | Noir à marron-vert |
| Quantité | 10 g |
| Forme physique | Poudre |
| Poids de la formule | 720 |
| Mehr anzeigen |