Learn More
Sel vert de sodium bromocrésol, ACS, Affymetrix/USB™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bromocresol Green sodium salt |
| Point de fusion | ∼230°C (decomposition) |
| CAS | 62625-32-5 |
| Formule moléculaire | C21H13Br4O5SNa |
| Numéro MDL | MFCD00148898 |
| Poids de la formule | 720 |
| Qualité | ACS |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Quantité | 25 g |
| Forme physique | Poudre |