Learn More
Bromocresol Green Solution, Honeywell™ Fluka™
Code produit 15620580 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15620580 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15620580 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 02559500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Indicateur, prêt à l’emploi
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromocresol Green Solution
Point de fusion 89.5deg.C
CAS 76-60-8
Formule moléculaire C21H14Br4O5S
Numéro MDL MFCD00005874
Numéro UN UN1219
Beilstein 372527
Clé InChI FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Nom IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-méthylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-méthylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 698.014
CID PubChem 6451
Poids de la formule 698.01g/mol
Conditionnement Flacon en verre
Densité 0.79g/mL at 20°C
Quantité 500 mL
Point d’éclair 12°C (53.6°F)