Learn More
Vert de bromocrésol, TRC
Code produit 30332678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30332678 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30332678 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68333325G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Bromocresol green
CAS 76-60-8
Formule moléculaire C21 H14 Br4 O5 S
Quantité 25 g
Synonyme Tetrabromo-m-cresolphthalein sulfone, 3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, BCG
Formule InChI InChI=1S/C21H14Br4O5S/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21/h3-8,26-27H,1-2H3
SMILES Cc1c(Br)c(O)c(Br)cc1C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4C
Nom IUPAC 2,6-dibro-4-[3-(3,5-dibro-4-hydroxy-2-méthylphényl)-1,1-dioxo-2,1λ ^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-méthylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 698.01
Poids de la formule 693.7295