Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vert de bromocrésol, soluble dans l’eau, indicateur
Code produit 10153200 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10153200 5 g Flacon en verre 5g
10337660 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10153200 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 151320050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 67763-24-0 | C21H13Br4NaO5S | 720.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67763-24-0
Formule moléculaire C21H13Br4NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 720.00
Numéro MDL MFCD00148898
Clé InChI HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYNA-M
Synonyme 3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein sodium salt
CID PubChem 23675901
Nom IUPAC sodium ; 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-méthylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-méthylphénolate
SMILES [Na+].CC1=C(Br)C(O)=C(Br)C=C1C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromocresol Green, sodium salt
Clarity (0.1% in water) clear
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Intervalle de transition visuelle from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Couleur Noir-vert à marron
Quantité 5 g
Forme physique Poudre cristalline
Poids de la formule 720
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromocresol Green, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Bromocresol Green, sodium salt