Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pourpre de bromocrésol
Code produit 11484097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484097 50 g 50g
11474097 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11484097 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A19530.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 115-40-2 | C21H16Br2O5S | 540.22 g/mol
Il est utilisé comme indicateur de pH et pour mesurer les concentrations d’albumine sérique. Il est utilisé comme indicateur de pH (5,2 à 6,8 : jaune à bleu-violet) et également dans la détermination spectrophotométrique de l’albumine sérique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme indicateur de pH et pour mesurer les concentrations d’albumine sérique.Il est utilisé comme indicateur de pH (5,2 - 6,8 : jaune à bleu-violet) et également dans la détermination spectrophotométrique de l’albumine sérique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.Soluble dans l’éthanol (80 mg/ml), l’alcool, le méthanol (4 mg/ml), l’éther méthylique du glycol (300 mg/ml) et les alcalis dilués.
Remarques
Intervalle de transition : pH 5,2 (jaune) à pH 6,8 (violet)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115-40-2
Formule moléculaire C21H16Br2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 540.22
Numéro MDL MFCD00011681
Clé InChI ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 8273
ChEBI CHEBI:86154
Nom IUPAC 3,3-bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
SMILES CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromocresol Purple
Point de fusion ∼240°C (decomposition)
Beilstein 359618
Merck Index 14,1387
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in ethanol (80mg/ml),alcohol,methanol (4mg/ml),methyl cellosolve (300mg/ml) and dilute alkalies.
Quantité 50 g
Poids de la formule 540.24