Learn More
pourpre de bromocrésol, MP Biomedicals™
Code produit 11460942 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11460942 100 g
11440942 5 g
11450942 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460942 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219508080
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
CAS: 115-40-2 | C21H16Br2O5S | 540.22 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 115-40-2
Formule moléculaire C21H16Br2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 540.22
Numéro MDL MFCD00011681
Clé InChI ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5', 5”-dibromo-o-cresolsulfonephthalein
CID PubChem 8273
ChEBI CHEBI:86154
Nom IUPAC 3,3-bis(3-bromo-4-hydroxy-5-méthylphényle)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
SMILES CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromocresol purple
Couleur Brun/Violet
Quantité 100 g
Forme physique Poudre cristalline
Poids de la formule 540.24
Qualité Réactif