Learn More
Indicateur violet du bromocrésol, Réag. Ph. Eur., Solstice
Code produit 15673820
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15673820 1 kg Flacon en verre 1kg
15693820 5 g Flacon en verre 5g
15683820 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15673820 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 326421KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3120.00€
    2639.37€ / 1kg
    Économisez 480.63€
    15% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Indicateur, Réac. Ph. Eur.
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115-40-2
Formule moléculaire C21H16Br2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 540.22
Numéro MDL MFCD00011681
Clé InChI ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 8273
ChEBI CHEBI:86154
Nom IUPAC 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-5-méthylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-6-méthylphénol
SMILES CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromocresol Purple
Point de fusion 240 °C
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Conditionnement Flacon en verre
Compatibilité Obéit à la plage de changement
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 359618
Couleur Violet foncé
pH 5,2 à 6,8 (jaune à violet)
Quantité 1 kg
Poids de la formule 540,22g/mol
Qualité Indicateur