Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pourpre de bromocrésol, pur, qualité indicatrice
Code produit 10347660 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
140 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
140g
1kg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10347660 25 g Flacon en verre 25g
10295570 5 g Flacon en verre 5g
15760809 140 g Flacon en verre 140g
11926801 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10347660 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 151330250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    100.65€ / 25g
    Économisez 17.35€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 115-40-2 | C21H16Br2O5S | 540.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115-40-2
Formule moléculaire C21H16Br2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 540.22
Numéro MDL MFCD00011681
Clé InChI ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Bromcresol Purple, BCP, 5', 5''-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein
CID PubChem 8273
ChEBI CHEBI:86154
SMILES CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Spécification
Absorbance (20 mg/L in methanol) Complies, (20 mg/L in methanol) Complies at 0nm
Nom chimique ou matériau Bromocresol Purple
Point de fusion 245.0°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Intervalle de transition visuelle from pH 5.2 (yellow) to pH 6.8 (purple)
Couleur Rose ou saumon
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: 75g/L in ethanol (20°C)
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Nom IUPAC 3,3-bis(3-bromo-4-hydroxy-5-méthylphényle)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
Poids de la formule 540.21
Qualité Pures