Learn More
Pourpre de bromocrésol, pur, 0,04 % de solution, indicateur de niveau, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Point d’ébullition | 63.9°C |
| CAS | 115-40-2 |
| Numéro MDL | 11681 |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Couleur | Bleu à violet |
| pH | 7 |
| Quantité | 500 ml |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Bromocresol purple, solution 0.04%
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Acetone, Bromocresol purple, Sodium hydroxide