Learn More
Bromocrésol sel de sodium violet, sol. aq. 0,04 % p/v, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368967
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
600mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11368967 100 mL 100mL
11490151 500 mL 500mL
11378967 6 x 100 mL 600mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11368967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 038700.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 62625-30-3 | C21H15Br2NaO5S | 562.204 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62625-30-3
Formule moléculaire C21H15Br2NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 562.204
Numéro MDL MFCD00148896
Clé InChI KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M
Synonyme Bromocresol Purple, water soluble
CID PubChem 23665568
Nom IUPAC sodium ; 2-[(E)-(3-bromo-4-hydroxy-5-méthylphényl)-(3-bromo-5-méthyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]benzènesulfonate
SMILES CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromocresol Purple sodium salt
Concentration 0.04% w/v aq. soln.
Poids de la formule 562.22
Couleur Orange
Quantité 100 mL
Forme physique Liquide