Learn More
Pourpre de bromocrésol, TRC
Code produit 30344011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30344011 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30344011 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB682555100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromocresol Purple
CAS 115-40-2
Formule moléculaire C21H16Br2O5S
Quantité 100 g
Synonyme 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
Formule InChI InChI=1S/C21H16Br2O5S/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21/h3-10,24-25H,1-2H3
SMILES CC1=C(C(=CC(=C1)C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)C)Br)O
Nom IUPAC 2-bromo-4-[3-(3-bro-4-hydroxy-5-méthylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-6-méthylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 540.22
Poids de la formule 537.909