Learn More
Pourpre de bromocrésol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bromocresol Purple |
| CAS | 115-40-2 |
| Formule moléculaire | C21H16Br2O5S |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H16Br2O5S/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21/h3-10,24-25H,1-2H3 |
| SMILES | CC1=C(C(=CC(=C1)C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)C)Br)O |
| Nom IUPAC | 2-bromo-4-[3-(3-bro-4-hydroxy-5-méthylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-6-méthylphénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 540.22 |
| Poids de la formule | 537.909 |