Learn More
Solution de vert de bromocrésol, qualité EP, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit 11484669 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484669 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11484669 Fournisseur Reagecon Code fournisseur 1012601
 Article restreint
En stock
Utilisée comme indicateur de pH et colorant de suivi. La solution verte de bromocrésol, de qualité EP, Reagecon™ est une solution volumétrique analytique prête à l’emploi utilisée dans les titrations manuelles et automatiques. Il est fabriqué conformément au chapitre 4 (4.1.1) de la pharmacopée européenne et préparé dans une installation ISO 9001.
Le vert de bromocrésol (BCG) est un colorant de la famille du triphénylméthane. Il est utilisé comme indicateur de pH dans des applications telles que les milieux de croissance pour les micro-organismes et les titrations. Il est également utilisé comme colorant de suivi pour l’électrophorèse sur gel d’agarose d’ADN. Il agit comme un inhibiteur de la protéine de transport de la prostaglandine E2 prostaglandine.
  • Fabriquée dans une installation conforme à la norme ISO 9001 selon la directive européenne. Ph. Directives Chapitre 4 (4.1.1)
  • Fourni avec un certificat d’analyse et une étiquette indiquant le lot et la date d’expiration
  • Le réactif prêt à l’emploi élimine le temps et la main-d’œuvre de la préparation de solutions volumétriques précises
Spécification
Point de fusion 89 °C
CAS 76-60-8
Formule moléculaire C21H14Br4O5S
Densité 0,839g/cm3
Synonyme BCG
Couleur Vert
pH 3.8 à 5.4
Quantité 100 mL
Clé InChI FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Forme physique Liquide
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Nom IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-méthylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-méthylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 698.014
CID PubChem 6451
Poids de la formule 698,01g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • BROMOCRESOL GREEN SOLUTION
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol