Learn More
Bromocyclobutane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11475193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11475193 25 g 25g
11455193 1 g 1g
11465193 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11475193 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12817.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4399-47-7 | C4H7Br | 135.004 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4399-47-7
Formule moléculaire C4H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 135.004
Numéro MDL MFCD00001317
Clé InChI KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclobutyl bromide, cyclobutane, bromo, cyclobutylbromid, cyclobutylbromide, bromo cyclobutane, bromo-cyclobutane, bromocyclobutane, acmc-209jw1, ksc235o4p, inchi=1/c4h7br/c5-4-2-1-3-4/h4h,1-3h
CID PubChem 78110
Nom IUPAC bromocyclobutane
SMILES C1CC(C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromocyclobutane
Densité 1.431
Point d’ébullition 107°C to 108°C
Point d’éclair 22°C (71°F)
Indice de réfraction 1.4795
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1900415
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 135.01
Pourcentage de pureté 95%