Learn More
Bromocycloheptane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11416326
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11416326 25 g 25g
11406326 5 g 5g
11426326 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11416326 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23110.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2404-35-5 | C7H13Br | 177.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2404-35-5
Formule moléculaire C7H13Br
Poids moléculaire (g/mol) 177.09
Numéro MDL MFCD00004149
Clé InChI LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cycloheptane, bromo, cycloheptyl bromide, cycloheptylbromide, bromocyclo-heptane, 2-bromocycloheptane, Bromocycloheptane, acmc-209g8c
CID PubChem 16992
Nom IUPAC Bromocycloheptane
SMILES BrC1CCCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromocycloheptane
Densité 1.3
Point d’ébullition 71°C to 72°C (10 mmHg)
Point d’éclair 68°C (154°F)
Indice de réfraction 1.5052
Quantité 25 g
Beilstein 1098389
Poids de la formule 177.09
Pourcentage de pureté 97%