Learn More
Bromocyclohexane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bromocyclohexane |
| CAS | 108-85-0 |
| Formule moléculaire | C6H11Br |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1-Bromocyclohexane, Cyclohexyl Bromide, NSC 11207 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H11Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2 |
| SMILES | BrC1CCCCC1 |
| Nom IUPAC | Bromocyclohexane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 163.06 |
| Poids de la formule | 162.0044 |